Stampa…
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4616-1G PC4616-5G PC4616-10G
APOSPC4616-1GEA 198 EUR
APOSPC4616-1G APOSPC4616-5G APOSPC4616-10G
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile 97%
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile
Formula: C₁₂H₈F₃N₃O
Punto di fusione: 205…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00139203
CAS Number: 343375-42-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III