Stampa…
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4607-1G PC4607-5G PC4607-25G
APOSPC4607-1GEA 132 EUR
APOSPC4607-1G APOSPC4607-5G APOSPC4607-25G
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₃
Punto di fusione: 47…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115633
CAS Number: 28987-48-6