Stampa…
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-5-methylboronic acid
PC4606-25G PC4606-5G PC4606-100G
APOSPC4606-25GEA 59.7 EUR
APOSPC4606-25G APOSPC4606-5G APOSPC4606-100G
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
Peso molecolare: 153,9466 g/mol
Punto di fusione: 77…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428512
CAS Number: 166328-16-1