Stampa…
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4605-1G PC4605-5G
APOSPC4605-1GEA 96 EUR
APOSPC4605-1G APOSPC4605-5G
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClFO₂S
Punto di fusione: 60…63 °C
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631930
CAS Number: 103360-04-9
UN: 3261
ADR: 8,II