2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC4602-5G
PC4602-1G
APOSPC4602-5GEA
273
EUR
APOSPC4602-5G
APOSPC4602-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₉H₇F₃O₃ Punto di fusione: 125…128 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115976 CAS Number: 448-36-2 |