Stampa…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4601-1G PC4601-5G
APOSPC4601-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4601-1G APOSPC4601-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Punto di fusione: 63…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02101784
CAS Number: 132927-08-3