Stampa…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4600-1G PC4600-5G PC4600-25G
APOSPC4600-1GEA 32.1 EUR
APOSPC4600-1G APOSPC4600-5G APOSPC4600-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Punto di fusione: 51…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115975
CAS Number: 132927-09-4