2-(Trifluoromethyl)thiophene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₃F₃S Punto di ebollizione: 95 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04973785 CAS Number: 86093-76-7 UN: 1993 ADR: 3,III |