2'-Fluoro-6'-methoxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)ethanone
PC4586-1G
PC4586-25G
PC4586-5G
APOSPC4586-1GEA
59.7
EUR
APOSPC4586-1G
APOSPC4586-25G
APOSPC4586-5G
2'-Fluoro-6'-methoxyacetophenone
2'-Fluoro-6'-methoxyacetophenone
Formula:
C₉H₉FO₂ Peso molecolare: 168,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00671762 CAS Number: 120484-50-6 |