Stampa…
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4583-1G PC4583-500MG PC4583-5G
APOSPC4583-1GEA 36.4 EUR
APOSPC4583-1G APOSPC4583-500MG APOSPC4583-5G
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
Formula: C₇HF₄NO₄
Punto di fusione: 137…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093916
CAS Number: 16583-08-7