Stampa…
4-(Trifluoromethylthio)toluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4582-1G PC4582-250MG PC4582-5G
APOSPC4582-1GEA 123 EUR
APOSPC4582-1G APOSPC4582-250MG APOSPC4582-5G
4-(Trifluoromethylthio)toluene
4-(Trifluoromethylthio)toluene
Formula: C₈H₇F₃S
Punto di ebollizione: 166…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00129190
CAS Number: 352-68-1