Stampa…
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4579-1G PC4579-250MG
APOSPC4579-1GEA 46.4 EUR
APOSPC4579-1G APOSPC4579-250MG
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClFO₂S
Punto di fusione: 54,5…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117455
CAS Number: 24974-71-8
UN: 3261
ADR: 8,II