2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC4576-1G
PC4576-5G
APOSPC4576-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4576-1G
APOSPC4576-5G
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formula:
C₈H₉ClFNO Punto di fusione: 238…242 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00193059 CAS Number: 456-00-8 |