Stampa…
2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluorophenacylamine hydrochloride
PC4574-1G PC4574-250MG
APOSPC4574-1GEA 277 EUR
APOSPC4574-1G APOSPC4574-250MG
2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₉ClFNO
Punto di fusione: 201…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08532459
CAS Number: 93102-97-7