Stampa…
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluorophenacylamine hydrochloride, 2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
PC4573-1G PC4573-5G PC4573-25G
APOSPC4573-1GEA 46.6 EUR
APOSPC4573-1G APOSPC4573-5G APOSPC4573-25G
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₉ClFNO
Peso molecolare: 189,6146 g/mol
Punto di fusione: 199…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08532458
CAS Number: 93102-96-6