Stampa…
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4562-100MG PC4562-1G PC4562-5G
APOSPC4562-100MGEA 29 EUR
APOSPC4562-100MG APOSPC4562-1G APOSPC4562-5G
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Punto di fusione: 200…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070813
CAS Number: 14091-16-8