Stampa…
2-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4561-1G PC4561-5G
APOSPC4561-1GEA 53.9 EUR
APOSPC4561-1G APOSPC4561-5G
2-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
2-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄I
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01320764
CAS Number: 239135-53-6