Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4560-25G PC4560-5G PC4560-100G
APOSPC4560-25GEA 50.9 EUR
APOSPC4560-25G APOSPC4560-5G APOSPC4560-100G
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₆BF₃O₃
Punto di fusione: 113…120 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01320763
CAS Number: 175676-65-0