Stampa…
3,3,3-Trifluoropropionitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4553-1G PC4553-25G PC4553-5G
APOSPC4553-1GEA 65.5 EUR
APOSPC4553-1G APOSPC4553-25G APOSPC4553-5G
3,3,3-Trifluoropropionitrile 97%
3,3,3-Trifluoropropionitrile
Formula: C₃H₂F₃N
Punto di ebollizione: 92 °C
Densità: 1,279 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784277
CAS Number: 20530-38-5
UN: 3275
ADR: 6.1+3,II