Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4551-1G PC4551-5G
APOSPC4551-1GEA 132 EUR
APOSPC4551-1G APOSPC4551-5G
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinic acid 98%
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinic acid
Formula: C₆HF₄NO₂
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320762
CAS Number: 2875-10-7