Stampa…
2-Amino-6-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4549-100G PC4549-25G PC4549-5G
APOSPC4549-100GEA 170 EUR
APOSPC4549-100G APOSPC4549-25G APOSPC4549-5G
2-Amino-6-fluoropyridine 98%
2-Amino-6-fluoropyridine
Formula: C₅H₅FN₂
Peso molecolare: 112,11 g/mol
Punto di fusione: 57…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114200
CAS Number: 1597-32-6