Stampa…
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4548-100G PC4548-25G PC4548-5G
APOSPC4548-100GEA 0 EUR
APOSPC4548-100G APOSPC4548-25G APOSPC4548-5G
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂I
Peso molecolare: 318,89 g/mol
Punto di fusione: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797752
CAS Number: 155906-10-8