Stampa…
2-Cloro-6-trifluorometilpiridina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4544-25G PC4544-100G
APOSPC4544-25GEA 21.9 EUR
APOSPC4544-25G APOSPC4544-100G
2-Cloro-6-trifluorometilpiridina 98%
2-Cloro-6-trifluorometilpiridina
Formula: C₆H₃ClF₃N
Peso molecolare: 181.54 g/mol
Punto di ebollizione: 60…62 °C/8mmHg
Punto di fusione: 32…36 °C
Flash Pt: 79.4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042226
CAS Number: 39890-95-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III