Stampa…
1-(3-Fluorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4541-1G PC4541-5G PC4541-25G
APOSPC4541-1GEA 72.5 EUR
APOSPC4541-1G APOSPC4541-5G APOSPC4541-25G
1-(3-Fluorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(3-Fluorophenyl)-2-methylsulphonylethanone
Formula: C₉H₉FO₃S
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01941312
CAS Number: 82652-12-8