Stampa…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride
PC4539-1G PC4539-5G
APOSPC4539-1GEA 97.4 EUR
APOSPC4539-1G APOSPC4539-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄F₄O
Peso molecolare: 180,1 g/mol
Punto di fusione: 35…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236300
CAS Number: 239135-50-3
UN: 2924
ADR: 3+8,III