5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅BrF₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236290 CAS Number: 239135-48-9 UN: 1760 ADR: 8,III |