Stampa…
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4535-25G PC4535-5G
APOSPC4535-25GEA 140 EUR
APOSPC4535-25G APOSPC4535-5G
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate
Formula: C₁₃H₈F₁₆O₂
Punto di ebollizione: 234 °C
Densità: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078427
CAS Number: 1841-46-9