Stampa…
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,1H,9H-Perfluorononyl acrylate
PC4534-25G PC4534-5G
APOSPC4534-25GEA 476 EUR
APOSPC4534-25G APOSPC4534-5G
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate 95%
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate
Formula: C₁₂H₆F₁₆O₂
Peso molecolare: 486,15 g/mol
Punto di ebollizione: 75 °C/1mmHg
Densità: 1,646 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00078281
CAS Number: 4180-26-1
EINECS: 224-053-6