Stampa…
9-Trifluoroacetylanthracene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4531-1G PC4531-5G
APOSPC4531-1GEA 87.3 EUR
APOSPC4531-1G APOSPC4531-5G
9-Trifluoroacetylanthracene
9-Trifluoroacetylanthracene
Formula: C₁₆H₉F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001258
CAS Number: 53531-31-0