Stampa…
1H,1H,9H-Hexadecafluoro-1-nonanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4530-100G PC4530-250G PC4530-25G
APOSPC4530-100GEA 92.8 EUR
APOSPC4530-100G APOSPC4530-250G APOSPC4530-25G
1H,1H,9H-Hexadecafluoro-1-nonanol 97%
1H,1H,9H-Hexadecafluoro-1-nonanol
Contains upto 10% H(CF2CF2)nCHOH(CF2CF2)mH where m+n=4.
Formula: C₉H₄F₁₆O
Punto di ebollizione: 155…158 °C/200mmHg
Punto di fusione: 53…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039629
CAS Number: 376-18-1
EINECS: 206-806-0