Stampa…
3-Fluorophenethyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4528-25G PC4528-5G PC4528-250MG
APOSPC4528-25GEA 219 EUR
APOSPC4528-25G APOSPC4528-5G APOSPC4528-250MG
3-Fluorophenethyl bromide 95%
3-Fluorophenethyl bromide
Formula: C₈H₈BrF
Punto di ebollizione: 94 °C/10mmHg
Densità: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095397
CAS Number: 25017-13-4