Fluroxene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC4526-1G
PC4526-100MG
PC4526-250MG
APOSPC4526-1GEA
499
EUR
APOSPC4526-1G
APOSPC4526-100MG
APOSPC4526-250MG
Fluroxene 97%
Fluroxene
Formula:
C₄H₅F₃O Punto di ebollizione: 43…45 °C Densità: 1,135 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: –29 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00864407 CAS Number: 406-90-6 EINECS: 206-977-1 UN: 3271 ADR: 3,II |