Stampa…
1H,1H,13H-Tetracosafluoro-1-tridecanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4520-1G PC4520-25G PC4520-5G
APOSPC4520-1GEA 23.2 EUR
APOSPC4520-1G APOSPC4520-25G APOSPC4520-5G
1H,1H,13H-Tetracosafluoro-1-tridecanol 95%
1H,1H,13H-Tetracosafluoro-1-tridecanol
Formula: C₁₃H₄OF₂₄
Punto di fusione: 129…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155920
CAS Number: 423-72-3