Stampa…
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4519-10G PC4519-5G
APOSPC4519-10GEA 198 EUR
APOSPC4519-10G APOSPC4519-5G
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formula: C₇H₈FN₃S
Punto di fusione: 171…172 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041294
CAS Number: 330-94-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III