Stampa…
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4518-1G PC4518-5G
APOSPC4518-1GEA 135 EUR
APOSPC4518-1G APOSPC4518-5G
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde 97%
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₇F₃N₂OS
Punto di fusione: 80…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052163
CAS Number: 175202-93-4