Stampa…
4-Chloro-6-fluoroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4517-1G PC4517-250MG
APOSPC4517-1GEA 16.1 EUR
APOSPC4517-1G APOSPC4517-250MG
4-Chloro-6-fluoroquinoline
4-Chloro-6-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅ClFN
Peso molecolare: 181,60 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00278783
CAS Number: 391-77-5