Stampa…
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4514-100G PC4514-10G PC4514-25G
APOSPC4514-100GEA 164 EUR
APOSPC4514-100G APOSPC4514-10G APOSPC4514-25G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
Formula: C₈H₄F₂O₃
Punto di ebollizione: 202…203 °C
Densità: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00792420
CAS Number: 656-42-8