1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Perfluoropropoxyethylene, (Heptafluoropropoxy)trifluoroethene, Perfluoro(propyl vnyl ether)
PC4513L-100G
PC4513L-25G
APOSPC4513L-100GEA
498
EUR
APOSPC4513L-100G
APOSPC4513L-25G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Useful intermediate and monomer; the co-polymer with tetrafluoroethylene is sold as Teflon PFA.
Formula:
C₅F₁₀O Peso molecolare: 266,04 g/mol Punto di ebollizione: 35…36 °C Punto di fusione: –70 °C Densità: 1,53 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: –20 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00191577 CAS Number: 1623-05-8 EINECS: 216-600-2 UN: 1993 ADR: 3,II |