Stampa…
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4513-100G PC4513-25G PC4513-5G
APOSPC4513-100GEA 662 EUR
APOSPC4513-100G APOSPC4513-25G APOSPC4513-5G
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formula: C₅HF₁₁O
Peso molecolare: 286,05 g/mol
Punto di ebollizione: 40…42 °C
Punto di fusione: –175 °C
Densità: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042308
CAS Number: 3330-15-2