Stampa…
1-Iodoperfluoropropane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Perfluoropropyl iodide, Heptafluoro-1-iodopropane, 1,1,2,2,3,3,3-Heptafluoro-1-iodopropane
PC4510-100G PC4510-25G PC4510-5G
APOSPC4510-100GEA 800 EUR
APOSPC4510-100G APOSPC4510-25G APOSPC4510-5G
1-Iodoperfluoropropane 95%
1-Iodoperfluoropropane
Formula: C₃F₇I
Peso molecolare: 295,93 g/mol
Punto di ebollizione: 40…41 °C
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 2,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001061
CAS Number: 754-34-7
EINECS: 212-045-5
UN: 3163
ADR: 2.2,