Stampa…
α,α,α-Trifluoro-m-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Trifluoromethyl)toulene, 3-Methylbenzotrifluoride
PC4507-1G PC4507-25G PC4507-5G
APOSPC4507-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4507-1G APOSPC4507-25G APOSPC4507-5G
α,α,α-Trifluoro-m-xylene 98%
α,α,α-Trifluoro-m-xylene
Formula: C₈H₇F₃
Peso molecolare: 160,14 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C
Densità: 1,148 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190105
CAS Number: 401-79-6
UN: 1993
ADR: 3,III