Stampa…
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450555-100G PC450555-25G
APOSPC450555-100GEA 725 EUR
APOSPC450555-100G APOSPC450555-25G
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Formula: C₁₂H₁₈F₄Si₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00093109
CAS Number: 16956-91-5