Stampa…
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450502-1G PC450502-5G
APOSPC450502-1GEA 115 EUR
APOSPC450502-1G APOSPC450502-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Formula: C₉H₃F₁₈O₄P
Punto di ebollizione: 72 °C/12mmHg
Punto di fusione: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 66489-68-7