Stampa…
1H,1H-Perfluoroheptylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4503-1G PC4503-5G PC4503-25G
APOSPC4503-1GEA 89.9 EUR
APOSPC4503-1G APOSPC4503-5G APOSPC4503-25G
1H,1H-Perfluoroheptylamine 97%
1H,1H-Perfluoroheptylamine
Formula: C₇H₄F₁₃N
Punto di ebollizione: 129 °C/740mmHg
Densità: 1,624 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319145
CAS Number: 423-49-4
UN: 2735
ADR: 8,III