Stampa…
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Carbonic acid bis(2,2,2-trifluoroethyl) ester
PC450295-25G PC450295-5G PC450295-100G
APOSPC450295-25GEA 408 EUR
APOSPC450295-25G APOSPC450295-5G APOSPC450295-100G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Formula: C₅H₄F₆O₃
Peso molecolare: 226,07 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C
Densità: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11857845
CAS Number: 1513-87-7
UN: 3272
ADR: 3,III