Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₁₁BF₄O Densità: 1,19 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 129 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011345 CAS Number: 67969-82-8 EINECS: 267-983-8 UN: 3129 ADR: 4.3+8,II |