Stampa…
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450278-1G PC450278-5G
APOSPC450278-1GEA 78.8 EUR
APOSPC450278-1G APOSPC450278-5G
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₉H₈BrF₃
Punto di ebollizione: 90…92 °C/12mmHg
Densità: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092900
CAS Number: 1997-80-4
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III