(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonamide
PC450275-100G
PC450275-25G
PC450275-5G
APOSPC450275-100GEA
851
EUR
APOSPC450275-100G
APOSPC450275-25G
APOSPC450275-5G
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
Formula:
C₈H₈F₃NO₂S Peso molecolare: 239,22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09763601 CAS Number: 112941-35-2 |