Stampa…
Enoxacin
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
PC450274-25G PC450274-5G
APOSPC450274-25GEA 328 EUR
APOSPC450274-25G APOSPC450274-5G
Enoxacin
Enoxacin
Formula: C₁₅H₁₇FN₄O₃
Peso molecolare: 320,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133308
CAS Number: 74011-58-8