Stampa…
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ftorafur, Tegafur, 5-Fluoro-1-(tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
PC450272-25G PC450272-5G
APOSPC450272-25GEA 74.2 EUR
APOSPC450272-25G APOSPC450272-5G
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
Formula: C₈H₉FN₂O₃
Peso molecolare: 200,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012351
CAS Number: 17902-23-7